GF13803881
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.2 mm, size 150 × 150 mm, natural
Sinônimo(s):
AC311200
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 138-038-81
tamanho
150 × 150 mm
espessura
0.2 mm
cor
natural
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13803881-1EA | 4061825031897 |
GF13803881-10EA | 4061825031880 |
GF13803881-5EA | 4061825031910 |
GF13803881-2EA | 4061825031903 |