Key Documents
GF03591198
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
100m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
FE025250
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 035-911-98
C × diâmetro
100 m × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)