Key Documents
GF03583649
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Sinônimo(s):
AS006125
About This Item
Código UNSPSC:
12141906
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 035-836-49
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3