GF00214298
Aluminum
rod, 100mm, diameter 25.0mm, as drawn, 99.999%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL007925
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.999%
Formulário
rod
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 002-142-98
resistividade
2.6548 μΩ-cm
C × diâmetro
100 mm × 25.0 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF00214298-1EA | 4061825345697 |