GF03257625
Tantalum
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Tantalum, TA000285, Ta
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensaio
99.90%
forma
foil
temperatura de autoignição
572 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 032-576-25
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
C × L × espessura
25 mm × 25 mm × 0.009 mm
pb
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)