Documentos Principais
GF02373869
Lanthanum
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Sinônimo(s):
LA006100
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
La
Número CAS:
Peso molecular:
138.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141607
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 023-738-69
resistividade
54 μΩ-cm
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
p.e.
3464 °C (lit.)
pf
920 °C (lit.)
densidade
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[La]
InChI
1S/La
chave InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)