Documentos Principais
GF01795394
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 2 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL607921
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 017-953-94
Comprimento
2 mm
diâmetro
2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)