Key Documents
GF01168736
Manganese
powder, max. particle size 300 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
MN006012
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mn
Número CAS:
Peso molecular:
54.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141724
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 011-687-36
resistividade
185 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
300 μm
pb
1962 °C (lit.)
pf
1244 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
chave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)