GF47272686
Manganese
powder, max. particle size 300 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
MN006012
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.5%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 472-726-86
resistividade
185 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
300 μm
pb
1962 °C (lit.)
pf
1244 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
chave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)