GF00767987
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.5 mm, L 0.5 m
Sinônimo(s):
ET301400
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 007-679-87
Comprimento
0.5 m
espessura
0.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF00767987-1EA | 4061825081892 |