Key Documents
GF00650360
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
TK025120
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.95%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 006-503-60
Comprimento
0.1 m
diâmetro
0.25 mm