Key Documents
GF00403962
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 3.18 mm, length 50 mm, wall thickness 0.125 mm
Sinônimo(s):
PT017240
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 004-039-62
Comprimento
50 mm
D.E.
3.18 mm
espessura da parede
0.125 mm