DWKFDF030N
Azlon Polypropylene Volumetric Flask With PPE Stopper
class B, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
FDF030N
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
class B
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon FDF030N
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With an easy to read calibration line, the AZLON® class B volumetric flask is suitable for accurate measuring and is supplied with a polypropylene stopper. Provide a good alternative to glass.
Aplicação
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Características e benefícios
Excellent durability and calibrated to ISO 1042
Informações legais
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKFDF030N-1EA |