DWKCPS0250P
Azlon Squat Form Cylinder with Molded Graduation with blue over print
polypropylene cylinder, class B, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
CPS0250P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene cylinder
Características
class B
graduated
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Azlon CPS0250P
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Offers increased stability especially when working in confined spaces
Características e benefícios
Unique self draining base to eliminate water collection during cleaning in laboratory washing machines
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)