DWKCP0010P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Sinônimo(s):
CP0010P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Produtos recomendados
Características
class B
graduated
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Azlon CP0010P
capacidade
10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Aplicação
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características e benefícios
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKCP0010P-10EA |