Key Documents
DWKBWP2000P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 2000 mL
Sinônimo(s):
BWP2000P
About This Item
Código UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Materiais
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon BWP2000P
capacidade
2000 mL
Descrição geral
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Aplicação
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Características e benefícios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Informações legais
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)