Documentos Principais
DWK986750
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Sinônimo(s):
986750
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
foamed PE liner
lips on vial transparent PET bottle
white polypropylene cap
Características
with cap
embalagem
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante/nome comercial
WHEATON® 986750
diâm. da garrafa A x L
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
capacidade
(20)
conector
22-400 neck
22-400
Descrição geral
Glass Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
  • 20 mL size
  • Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)