Documentos Principais
DWK986562
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinônimo(s):
986562, Scintillation vial
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
Características
with cap
embalagem
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante/nome comercial
WHEATON® 986562
diâm. da garrafa A x L
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
capacidade
(20 mL)
conector
22-400 neck
22-400
Características e benefícios
  • High-density polyethylene bottle made of low potassium borosilicate glass or polyethylene terephthalate or high-density polyethylene contains white polypropylene screw cap
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)