Documentos Principais
DWK74504-20
KIMBLE® scintillation vials with attached pulp backed foil lined PP cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
class A
with cap
embalagem
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
fabricante/nome comercial
Kimble® 74504-20
diâmetro do frasco × A
(27 mm) (57 mm)
vial capacity
(20 mL)
conector
22-400 neck
22-400
Descrição geral
KIMBLE® glass scintillation vials feature 20mL borosilicate glass vials with polypropylene caps that are securely attached. These vials are packaged in cellular trays that feature alphanumeric coordinates, enabling quick and effortless identification.
Características e benefícios
• Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.• Each tray contains 100 vials• Five trays per case, shrink-wrapped to preserve cleanliness• Caps attached
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)