DWK73750-16100
KIMBLE® disposable screw thread culture tube with white marking spot
round bottom borosilicate glass, tube diam. × L (16 mm) (100 mm), non-sterile
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round bottom borosilicate glass
round bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pkg of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 73750-16100
diâmetro do tubo × C
(16 mm) (100 mm)
diâmetro do tubo
(16 mm)
conector
neck (External Thread)
Descrição geral
- These culture tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
- Round-bottomed
- Each tube has a chevron marking area
- Supplied without caps
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)