DWK73663-13
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
green polypropylene cap, cap diam. (13 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
green polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 73663-13
diâmetro da tampa
(13 mm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
- Autoclavable
- Color coded
Características e benefícios
- Autoclavable
- Color coded
Informações legais
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)