DWK63A53P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE, Cotton-plugged
Sinônimo(s):
63A53P
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Produtos recomendados
Materiais
Borosilicate glass/PTFE
Características
Cotton-plugged
embalagem
pkg of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 63A53P
Comprimento
5.75 in.
Descrição geral
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Aplicação
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Características e benefícios
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)