DWK261302106
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube capacity (18 mL), beaded rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Sinônimo(s):
261302106
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
sterile; autoclaved
Características
graduations: no
embalagem
case of 100 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 261302106
capacidade do tubo
(18 mL)
diâmetro do tubo
(16 mm) , External Thread
Descrição geral
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)