Documentos Principais
DWK217217306
Duran® Round Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED RIM
Sinônimo(s):
217217306
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
narrow-mouth neck
round bottom
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 217217306
capacidade
5000 mL
Aplicação
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Size 12000 and 20000 not DIN ISO, they are ASTM E 1403 Boro 3.3
Características e benefícios
The geometry permits very uniform heating. Fired-on,
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)