Documentos Principais
CLS4965A1L
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4965A-1L
capacidade
1,000 mL
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)