DWK209665
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, polypropylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
Sinônimo(s):
209665
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
natural bottle
polypropylene bottle
wide-mouth bottle
embalagem
pkg of 72 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209665
diâmetro do frasco × A
33 mm × 69 mm
capacidade
30 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)