Key Documents
DWK209545
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
Sinônimo(s):
209545
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
embalagem
pkg of 72 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209545
diâmetro do frasco × A
33 mm × 69 mm
capacidade
30 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)