Documentos Principais
DWK209129
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 500 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 72 mm × 171 mm, 28-410
Sinônimo(s):
209129
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
embalagem
pkg of 48 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 209129
diâmetro do frasco × A
72 mm × 171 mm
capacidade
500 mL
Características e benefícios
Superior double seal closure for leak resistance
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)