DWK176780
Wheaton® Clear Ampule
Sinônimo(s):
176780
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
clear tube
Características
preconditioned (pre-scored)
embalagem
pkg of 144 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 176780
capacidade
10 mL
diâmetro × A
19 mm × 107 mm
Categorias relacionadas
Aplicação
Packaging samples and certified standards
Características e benefícios
- Pre-scored to eliminate filing
- Stems can be pull or tip sealed
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)