Documentos Principais
42174
Supelco
Ampoules 2ml
for color reference solutions
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Nível de qualidade
diâmetro × A
12 mm × 115.8 mm
Aplicação
The pre-scored 2 mL ampoules are used for color reference solutions.
Embalagem
bag with 549 ampoules
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)