About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom clear borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, without marking patch)
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 11-5000-S
P × A
12 mm × 32 mm
tamanho da tampa
11 mm
volume
2.0 mL
Aplicação
Chromatography
Características e benefícios
- Double ring finish for added closure performance.
- Approved for LC & GC.
- Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK11-5000-S-100EA |