DWK11-0053K
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
black PTFE/silicone cap
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
black PTFE/silicone cap
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 11-0053K
Categorias relacionadas
Aplicação
Chromatography
Características e benefícios
- 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
- Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
- Approved for GC and LC (where noted).
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)