Documentos Principais
CLS9999918
Corning® disposable phenolic cap
18-415 thread
Sinônimo(s):
phenolic caps, threaded cap, threaded caps
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
Corning 99999-18
Altura
17.5 mm
conector
18-415 thread
Descrição geral
These disposable Corning caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C. Caps are provided with a white rubber liner.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)