Documentos Principais
CLS9944819
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 29.5 mL
Sinônimo(s):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99448
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom tube
tamanho da rosca
18-415
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
without cap
embalagem
pack of 250
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 99448-19
D.E. × C
19.5 mm × 145 mm
capacidade
29.5 mL
gargalo D.E.
18 mm
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)