CLS982616X
Pyrex® culture tubes, screw cap with PTFE liner
O.D. × L 16 mm × 125 mm
Sinônimo(s):
Corning® 9826
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
tamanho da rosca
15-415
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 144 ea
case of 288
fabricante/nome comercial
Corning 9826-16X
D.E. × C
16 mm × 125 mm
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
- Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
- The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
- White enamel marking spot for pencil notations.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)