CLS790025
Pyrex® Folin-Wu digestion tube
volume 50.0 mL, accuracy: 0.4 mL, O.D. × L 25 mm × 200 mm
Sinônimo(s):
Corning® 7900
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
round bottom tube
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 7900-25
faixa de medição de volume
50.0 mL, accuracy: 0.4 mL
D.E. × C
25 mm × 200 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Fabricated from specially selected tubing for product durability. Engraved white-filled graduations at 25 and 50 mL.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS790025-1EA | 4061825884547 |