CLS71004
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 4 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
Características
class A
graduation
fabricante/nome comercial
Corning 7100-4
Corning 7100
faixa de medição de volume
4 mL, accuracy: 0.01 mL
Comprimento
370 mm
capacidade
4 mL
cor
red
Descrição geral
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Outras notas
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)