CLS70702
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7070
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
Características
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
embalagem
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7070-2
faixa de medição de volume
2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
D.E. × C
7 mm × 350 mm
capacidade
2.0 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Calibrated "to deliver".
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
H55405-500G | |
H55405-5KG | |
8.20692.0100 | |
8206920100 | 4022536464350 |
H55405-100G | 4061833799598 |
CLS70702-6EA | 4061831703719 |