Documentos Principais
CLS66402125
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 125 mL
Sinônimo(s):
Corning® 66402
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
tamanho da torneira
2
tamanho da tampa
22
fabricante/nome comercial
Corning 66402-125
capacidade do funil
125 mL
haste D.E. × C
10 mm × 65 mm , below stopcock
Descrição geral
Features a protective plastic coating. Coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)