CLS64002L
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Sinônimo(s):
Corning® 6400
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
tamanho da torneira
6
tamanho da tampa
38
fabricante/nome comercial
Corning 6400-2L
corpo D.E.
152 mm
haste D.E. × C
12 mm × 65 mm , below stopcock
Categorias relacionadas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)