CLS61626250
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
Corning® 61626
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap
embalagem
case of 4 ea
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 61626-250
diâm. do gargalo da garrafa
~72 mm
capacidade
250 mL
diâmetro × A
70 mm × 138 mm
conector
45