CLS5642250
Pyrex® volumetric flasks with PE stopper
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5642
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
16
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Polyethylene stopper
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5642-250
tol. measuring range
0.12 mL
capacidade
250 mL
Descrição geral
- Pyrex® volumetric flasks feature machine-blown bodies with sealed heavy-beaded, heavy-tubing necks.
- The linear high-density polyethylene stoppers are made with a closed bottom to conform to Standard Taper stopper dimensions.
- A sharp permanent graduation line and large white block letters facilitate accurate volumetric measurements.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)