Documentos Principais
CLS56002L
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with snap cap
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiais
borosilicate glass
long
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Snap cap
embalagem
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 5600-2L
tol. measuring range
0.50 mL
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)