Documentos Principais
CLS560025
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with snap cap
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
long
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Snap cap
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5600-25
tol. measuring range
0.03 mL
capacidade
25 mL
Descrição geral
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)