CLS5580250
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type Snap cap
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5580-250
Corning 5580
tol. measuring range
0.12 mL
capacidade
250 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS5580250-12EA | 4061831701005 |
CLS5580250-1EA | |
CLS5580250-6EA | 4061831701012 |