Documentos Principais
CLS5580100
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
long
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type Snap cap
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5580-100
Corning 5580
tol. measuring range
0.08 mL
capacidade
100 mL
Descrição geral
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)