Documentos Principais
CLS396550
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 11.0 mm, O.D. × H 51 mm × 95 mm
Sinônimo(s):
Corning® 3965
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
descrição
for use with bottles
fabricante/nome comercial
Corning 3965-50
D.E. × A
51 mm × 95 mm
saída da mangueira D.E.
11.0 mm
Descrição geral
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)