CLS401392
Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
fits flask, 8 L
Sinônimo(s):
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel shaft
esterilidade
non-sterile
Características
fits flask 8 L
fabricante/nome comercial
Corning 401392
Categorias relacionadas
Descrição geral
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 8L Proculture Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS401392-1EA | 4061825881102 |