CLS30222L
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 2,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3022
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
subdivision 20.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3022-2L
tol. measuring range
10.0 mL
volume
2,000 mL
Descrição geral
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)