Documentos Principais
CLS2962100
Pyrex® hydrometer jar
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
Corning® 2962
About This Item
Código UNSPSC:
41113024
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
Corning 2962-100
D.E. × A
29 mm × 254 mm
capacidade
100 mL
Descrição geral
Breakage is minimized by the heavy wall construction. The large hexagonal base, sealed to the cylinder body, increases stability. Meets ASTM specifications D-287 and E-100.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)